Tlačiť
4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid tech. 90%, technická kvalita
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A10617.14EA 164.39 EUR
A10617.14 A10617.06
4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid tech. 90%, technická kvalita
4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅I₂NO₂
Mw: 388,93 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007684
Číslo CAS: 2122-61-4
EINECS: 218-331-6