Tlačiť
6-Nitrobenzothiazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A10634.06EA 61.65 EUR
A10634.06 A10634.18
6-Nitrobenzothiazole ≥98%
6-Nitrobenzothiazole
Vzorec: C₇H₄N₂O₂S
Mw: 180,19 g/mol
Teplota tavenia: 173…177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014569
Číslo CAS: 2942-06-5
EINECS: 220-933-9