Tlačiť
N-(4-Bromophenyl)maleimide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
A13119.03EA 35.68 EUR
A13119.03 A13119.14 A13119.06
N-(4-Bromophenyl)maleimide ≥98%
N-(4-Bromophenyl)maleimide
Vzorec: C₁₀H₆BrNO₂
Mw: 252,07 g/mol
Teplota tavenia: 127…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00030664
Číslo CAS: 13380-67-1