Tlačiť
5-Nitro-1H-indazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A13478.22EA 93.06 EUR
A13478.22 A13478.14
5-Nitro-1H-indazole ≥98%
5-Nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Mw: 163,14 g/mol
Teplota tavenia: 208…211 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005693
Číslo CAS: 5401-94-5
EINECS: 226-451-5