Tlačiť
Isoxazole-5-carbonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
A14625.03EA 91.09 EUR
A14625.03 A14625.06
Isoxazole-5-carbonyl chloride ≥97%
Isoxazole-5-carbonyl chloride
Vzorec: C₄H₂ClNO₂
Mw: 131,52 g/mol
Teplota varu: 167…168 °C
Hustota: 1,362
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067868
Číslo CAS: 62348-13-4
EINECS: 000-000-0
OSN: 3265
ADR: 8,II