Tlačiť
tert-Butyl bromoacetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
A14917.09EA 35.33 EUR
A14917.09 A14917.18 A14917.30
tert-Butyl bromoacetate ≥98%
tert-Butyl bromoacetate
Vzorec: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Mw: 195,06 g/mol
Teplota varu: 175 °C
Hustota: 1,330
Teplota vzplanutia: 49 °C (120 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000188
Číslo CAS: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
OSN: 2924
ADR: 3,III