Tlačiť
5-Chloro-2-thenoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A15209.22EA 461.75 EUR
A15209.22
5-Chloro-2-thenoic acid ≥98%
5-Chloro-2-thenoic acid
Vzorec: C₅H₃ClO₂S
Mw: 162,6 g/mol
Teplota tavenia: 149…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041426
Číslo CAS: 24065-33-6
EINECS: 000-000-0