Tlačiť
Methyl cyanoacetate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A15555.30EA 45.84 EUR
A15555.30 A15555.22 A15555.0B A15555.36
Methyl cyanoacetate ≥99%
Methyl cyanoacetate
Vzorec: C₄H₅NO₂
Mw: 99,09 g/mol
Teplota varu: 204 °C
Teplota tavenia: –23 °C
Hustota: 1,127
Teplota vzplanutia: 110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001939
Číslo CAS: 105-34-0
EINECS: 203-288-8