Tlačiť
5-Methylbenzimidazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A15957.06EA 53.74 EUR
A15957.06 A15957.22 A15957.14
5-Methylbenzimidazole ≥98%
5-Methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂
Mw: 132,16 g/mol
Teplota varu: 169…172 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 112…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010740
Číslo CAS: 614-97-1
EINECS: 210-401-4