Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine ≥97%
Nebezpečí
B24449.03EA 48.01 EUR
B24449.03 B24449.06
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine ≥97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
Mw: 209,6 g/mol
Teplota varu: 90…94 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,330
Teplota vzplanutia: 100 °C (212 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190123
Číslo CAS: 15996-78-8
OSN: 2735
ADR: 8,III