Tlačiť
Indole-5-carbaldehyd ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
B25517.06EA 219.72 EUR
B25517.06 B25517.03
Indole-5-carbaldehyd ≥98%
Indole-5-carbaldehyd
Vzorec: C₉H₇NO
Mw: 145,16 g/mol
Teplota tavenia: 96…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093664
Číslo CAS: 1196-69-6