7-Nitro-1H-indazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
L07970.14EA
1068.56
EUR
L07970.14
L07970.03
L07970.06
7-Nitro-1H-indazole ≥98%
7-Nitro-1H-indazole
Vzorec:
C₇H₅N₃O₂ Mw: 163,14 g/mol Teplota tavenia: 184…189 °C Hustota: 1,56 g/cm³ (293 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00022789 Číslo CAS: 2942-42-9 EINECS: 220-934-4 |