Tlačiť
7-Nitro-1H-indazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
L07970.14EA 1068.56 EUR
L07970.14 L07970.03 L07970.06
7-Nitro-1H-indazole ≥98%
7-Nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Mw: 163,14 g/mol
Teplota tavenia: 184…189 °C
Hustota: 1,56 g/cm³ (293 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022789
Číslo CAS: 2942-42-9
EINECS: 220-934-4