Tlačiť
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
L10466.22EA 158.52 EUR
L10466.22 L10466.14
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₂O₄
Mw: 172,18 g/mol
Teplota varu: 339 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 189…192 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064949
Číslo CAS: 610-09-3
EINECS: 000-000-0