Tlačiť
Kyselina dusičná 65%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
6090.2500PEEA 138.71 EUR
6090.2500PE
Kyselina dusičná 65%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Mw: 63,01 g/mol
Teplota varu: 120,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay min. 65 %
Dithizone determination passes test
Chloride (Cl) max. 0.5 ppm
Mercury (Hg) max. 5 ppb
Residue after Ignition max. 5 ppm
Sulfate (SO4) max. 1 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.01
Iron (Fe) max. 0.1
Germanium (Ge) max. 0.05
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.05
Zirconium (Zr) max. 0.1