Tlačiť
7-Nitro-1H-indazole
Dodávateľ: Biotium
00240.EA 228.71 EUR
00240.
7-Nitro-1H-indazole
7-Nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Mw: 163,14 g/mol
Teplota tavenia: 190 °C
Hustota: 1,56 g/cm³ (293 °C)
Číslo MDL: MFCD00022789
Číslo CAS: 2942-42-9
EINECS: 220-934-4