Tlačiť

5-Methylisoxazole

MOLEM34252244EA 0 EUR
MOLEM34252244
5-Methylisoxazole
5-Methylisoxazole
Vzorec: C₄H₅NO
Teplota varu: 122 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0408 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00003152
Číslo CAS: 5765-44-6
EINECS: 227-289-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR