Tlačiť
5-Nitro-1H-indazole
MOLEM55320728EA 0 EUR
MOLEM55320728
5-Nitro-1H-indazole
5-Nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Mw: 163,14 g/mol
Teplota tavenia: 210…212 °C
Číslo MDL: MFCD00005693
Číslo CAS: 5401-94-5
EINECS: 226-451-5