Tlačiť
Benzofuran
MOLE25856453-25GEA 105.93 EUR
MOLE25856453-25G
Benzofuran
Benzofuran
Vzorec: C₈H₆O
Mw: 118,14 g/mol
Teplota varu: 173 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: < –18 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 50 °C
Číslo MDL: MFCD00005847
Číslo CAS: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
Merck Index: 13,01089