Benzofuran
MOLE25856453-25GEA
105.93
EUR
MOLE25856453-25G
Benzofuran
Benzofuran
Vzorec:
C₈H₆O Mw: 118,14 g/mol Teplota varu: 173 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: < –18 °C Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 50 °C |
Číslo MDL:
MFCD00005847 Číslo CAS: 271-89-6 EINECS: 205-982-6 Merck Index: 13,01089 |