Tlačiť
Kyselina dusičná 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
310547.1000EA 55.21 EUR
310547.1000
Kyselina dusičná 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Mw: 63,01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 6.00 N +/- 0,2%