Kyselina octová 30% Reag. Ph. Eur. 1000401
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
87758.290EA
62.53
EUR
87758.290
Kyselina octová 30% Reag. Ph. Eur. 1000401
Kyselina octová
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
H₃CCOOH Mw: 60,05 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036152 Číslo CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 OSN: 2790 ADR: 8,III |
![]() |