Ethylacetát Reag. Ph. Eur. 1035301
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
87829.290EA
475.55
EUR
87829.290
Ethylacetát Reag. Ph. Eur. 1035301
Ethylacetát
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
CH₃COOC₂H₅ Mw: 88,11 g/mol Teplota varu: 77,1 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –83 °C Hustota: 0,902 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –4 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009171 Číslo CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 OSN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |