Voda Reag. Ph. Eur. 1095506 nitrate-free
Dodávateľ: VWR Chemicals
87961.290EA
75.6
EUR
87961.290
Voda Reag. Ph. Eur. 1095506 nitrate-free
Voda
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
H₂O Mw: 18,02 g/mol Teplota varu: 100 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 0 °C Hustota: 1 g/cm³ (4 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011332 Číslo CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |