Cytosine 99+%
Dodávateľ: Thermo Scientific
ACRO161760050EA
179.81
EUR
ACRO161760050
ACRO161761000
ACRO161760250
Cytosine 99+%
Cytosine
Vzorec:
C₄H₅N₃O Mw: 111,1 g/mol Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006034 Číslo CAS: 71-30-7 EINECS: 200-749-5 Merck Index: 13,02824 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 5 hrs) |
Sulfated ash | ≤0.1 % (800°C) |
HPLC | ≥99.0 % |
UV spectrophotometry | ≥98.0 % (lambda max. 275 nm, pH 1) |
UV spectrophotometry | molar absorptivity 10400 +/- 2%, on dry basis |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |