Tlačiť
4-Tolylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO344430010EA 40.22 EUR
ACRO344430010 ACRO344430250 MAYBAC34443.10 ACRO344430050
4-Tolylboronic acid 97%
4-Tolylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂
Mw: 135,96 g/mol
Teplota tavenia: 256…263 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039138
Číslo CAS: 5720-05-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 256 to 263 °C
HPLC ≥96.0 %