Ammonia solution 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur. 1004704
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Varování
|
Synonymá:
Hydroxid amonný
, Vodný roztok amonia
, Amoniak
87767.290EA
74.51
EUR
87767.290
Ammonia solution 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur. 1004704
Hydroxid amonný
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
NH₃ Mw: 35,05 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066650 Číslo CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 |