  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
2-Amino-6-methylbenzonitrile
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (MOLE43603587-5G)
Dodávateľ:  Molekula
Popis:   2-Amino-6-methylbenzonitrile
UOM:  1 * 5 g