  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "2-diphenylmethyl-pyridin"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (ACRO387940050)
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   2-(Diphenylmethyl)pyridine
UOM:  1 * 5 g