Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "cholesterol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"13"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Cholesterol, ultrapure
číslo v katalógu: (22749.233)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Cholesterol GPR RECTAPUR®
UOM:  1 * 250 g
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Cholesterol
Dodávateľ:  PanReac AppliChem
Popis:   Cholesterol (synthetic)
Dodávateľ:  PanReac AppliChem
Popis:   Cholesterol
Dodávateľ:  Spectrum Chemical
Popis:   BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   Cholesterol is the principal sterol of the higher animals, found in all body tissues. It is the main constituent of gallstones and all biological memb...
Dodávateľ:  USB MOLECULAR BIOLOGY REAGENTS
Popis:   Cholesterol
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 13
  1  2  Ďalej