Tlačiť
1-Butylpyridinium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
19740.18EA 766.17 EUR
19740.18 19740.09 19740.04
1-Butylpyridinium chloride ≥98%
1-Butylpyridinium chloride
Vzorec: C₉H₁₄ClN
Mw: 171,67 g/mol
Teplota tavenia: 131…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060047
Číslo CAS: 1124-64-7