Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 0.03 mol/l (0.03 N) (R2) Reag. Ph. Eur. 1043505
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
87843.290EA 175.71 EUR
87843.290
Kyselina chlorovodíková 0.03 mol/l (0.03 N) (R2) Reag. Ph. Eur. 1043505
Kyselina chlorovodíková
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Hustota: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8,III