Kyselina chlorovodíková 25% Reag. Ph. Eur. 1043501
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
87842.290EA
87.15
EUR
87842.290
Kyselina chlorovodíková 25% Reag. Ph. Eur. 1043501
Kyselina chlorovodíková
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
HCl Mw: 36,46 g/mol Teplota varu: 110 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –30 °C Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011324 Číslo CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 OSN: 1789 ADR: 8,II REACH: 01-2119484862-27 |