Tlačiť
Hľadali ste: Kongo červeň
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (34140.184)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Kongo červeň, TECHNICAL
Merná jednotka: 1 * 100 g
Katalógové číslo: (31727.295)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Kongo červeň 1% vodný roztok
Merná jednotka: 1 * 1 L
Katalógové číslo: (87805.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Kongo červeň 0,1% in ethanol 15% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1022001
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Kongo červeň indicator
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Kongo červeň indicator grade
Katalógové číslo: (75768-25MG)
Dodávateľ: Merck
Opis: Kongo červeň, Supelco®
Merná jednotka: 1 * 25 mg
Katalógové číslo: (EHERC12965400)
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
Opis: Kongo červeň
Merná jednotka: 1 * 0,1 g
Katalógové číslo: (1.01641.0001)
Dodávateľ: Merck
Opis: Kit for the detection of amyloid acc. to Highman
Merná jednotka: 1 * 0,196 L
Katalógové číslo: (SIALC6277-25G)
Dodávateľ: Merck
Opis: Kongo červeň, Sigma-Aldrich®
Merná jednotka: 1 * 25 g
Katalógové číslo: (1.01340.0025)
Dodávateľ: Merck
Opis: Kongo červeň, Supelco®
Merná jednotka: 1 * 25 g
Katalógové číslo: (LACH40021IP0G0010)
Dodávateľ: LACH-NER S.R.O.
Opis: Kongo červeň
Merná jednotka: 1 * 10 g
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom