  • Refine by Suppliers
    Sort by:
EDTA trisodium salt monohydrate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Na upresnenie svojho vyhľadávania si vyberte z možností uvedených nižšie. Je možné vybrať a kombinovať viaceré možnosti z ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuky. Pre aktualizáciu výsledkov kliknite na tlačidlo OK.
SearchResultCount:"1"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (ICNA0215108890)
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate White Crystalline Powder
UOM:  1 * 500 g