Tlačiť
Hľadali ste: methylová červeň
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (87703.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: methylová červeň solution Reag. Ph. Eur. 1055101
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: methylová červeň, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. C.I. 13020
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: methylová červeň, pure indicator
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: methylová červeň ACS
Katalógové číslo: (32941-100ML)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: methylová červeň solution in ethanol acid-base indicator, Fluka™
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: methylová červeň
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: methylová červeň ACS
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: methylová červeň Reag. Ph. Eur. Acid-base indicator, Fluka™
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Methyl red is used in the Methyl Red (MR) Test, used to identify bacteria producing stable acids by mechanisms of mixed acid fermentation of glucose.
Dodávateľ: Merck
Opis: methylová červeň, Sigma-Aldrich®
Katalógové číslo: (SCARRO01500010)
Dodávateľ: SCHARLAB S.L.
Opis: methylová červeň
Merná jednotka: 1 * 10 g
Dodávateľ: Merck
Opis: methylová červeň, Supelco®
Dodávateľ: LACH-NER S.R.O.
Opis: methylová červeň
Katalógové číslo: (SIAL08714-100ML-F)
Dodávateľ: Merck
Opis: methylová červeň 0,1 g/l in ethanol 57% (v/v), Millipore®
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: TINTOMETER GMBH
Opis: methylová červeň vodný roztok
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom