Tlačiť
3-Bromostyrene 97% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO306480050EA 128.04 EUR
ACRO306480050 ACRO306480010
3-Bromostyrene 97% stabilizovaný
3-Bromostyrene
Vzorec: C₈H₇Br
Mw: 183,05 g/mol
Teplota varu: 74…75 °C (3 mmHg)
Hustota: 1,406 g/cm³
Teplota vzplanutia: 67 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000088
Číslo CAS: 2039-86-3
EINECS: 218-025-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.05 % 3,5-di-tert.-Butylcatechol