Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1062901
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Varování
|
87886.180EA
92.43
EUR
87886.180
Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1062901
Perchloric acid
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
HClO₄ Mw: 100,46 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011325 Číslo CAS: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 OSN: 3264 ADR: 8,III |
![]() |