Tlačiť
Dichlormethan-D2 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
87161.0010EA 146.22 EUR
87161.0010 87161.0025
Dichlormethan-D2 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dichlormethan-D2
Vzorec: CD₂Cl₂
Mw: 86,92 g/mol
Teplota varu: 40 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –97 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000882
Číslo CAS: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
OSN: 1593
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (bezvodá substance) Min. 99,9 %
Izotopické obohacení (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Voda Max. 0,02 %