Tlačiť
Deuteriumoxid (99.96% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: VWR Chemicals
87156.0011EA 27.98 EUR
87156.0011 87156.0025 87156.0100
Deuteriumoxid (99.96% D) for NMR spectroscopy
Deuteriumoxid
Vzorec: D₂O
Mw: 20 g/mol
Teplota varu: 101,3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 3,8 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00044636
Číslo CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Izotopické obohacení (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99,96 %