Tlačiť
Acetonitril-D3 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
87155.0011EA 49.82 EUR
87155.0011 87155.0010
Acetonitril-D3 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Acetonitril-D3
Vzorec: D₃CCN
Mw: 44,03 g/mol
Teplota varu: 80,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 2 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001881
Číslo CAS: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
OSN: 1648
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.05 %