Tlačiť
Benzen-D6 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
87160.0011EA 34.87 EUR
87160.0010 87160.0011 87160.0025
Benzen-D6 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Benzen-D6
Vzorec: C₆D₆
Mw: 84,07 g/mol
Teplota varu: 79 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 6,7 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: -11 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003010
Číslo CAS: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
OSN: 1114
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (bezvodá substance) Min. 99,9 %
Izotopické obohacení (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99,50 %
Voda Max. 0,02 %