Tlačiť
Kyselina sírová concentrate for dilution to 0.01 mol, ConvoL NORMADOSE
Dodávateľ: VWR Chemicals
83760.600EA 26.76 EUR
83760.600
Kyselina sírová concentrate for dilution to 0.01 mol, ConvoL NORMADOSE
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98,08 g/mol
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8,II