Ammonia solution 17% Reag. Ph. Eur. 1004701
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Hydroxid amonný
, Vodný roztok amonia
, Amoniak
87707.180EA
83.88
EUR
87707.180
Ammonia solution 17% Reag. Ph. Eur. 1004701
Hydroxid amonný
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
NH₃ Mw: 35,05 g/mol Hustota: 0,92 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066650 Číslo CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 OSN: 2672 ADR: 8,III |