Tlačiť
Pesticide reference standard, Pesticides Mix 2, EPA 608
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
124782CEA 47.87 EUR
124782C
Pesticide reference standard, Pesticides Mix 2, EPA 608
Standardy Standardy organické
Chlordane (0,02 mg/ ml) and Toxaphene (0,20 mg/ ml) in methanol.