Kyselina chlorovodíková 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1043503
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Varování
|
85848.290EA
80.38
EUR
85848.290
Kyselina chlorovodíková 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1043503
Kyselina chlorovodíková
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
HCl Mw: 36,46 g/mol Hustota: 1,031 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011324 Číslo CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 OSN: 1789 ADR: 8,III |