Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hand Cleanser and Soap Dispensers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (129-0486)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The Touch-Free soap dispenser reduces cross-contamination and waste in cleanrooms and supporting areas.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (ZVGA60814-02)
Dodávateľ:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Popis:   The long life soap dispenser can be filled with all off-the-shelf liquid soaps.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (ZVGA60810-11)
Dodávateľ:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Popis:   This durable zetMatic® dispenser is made from robust plastic. It can be perfectly integrated into every washroom.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Deb-STOKO
Popis:   This dispenser made from steel is available with or without long arm lever.
číslo v katalógu: (115-0648)
Dodávateľ:  Deb-STOKO
Popis:   Rugged plastic housing make this dispenser easy to use and to refill in showers.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (115-1513)
Dodávateľ:  Deb-STOKO
Popis:   Hand cleanser dispenser, MAT® ALU, Aluminium, Grey/white, 1000 ml, 94×162×316 mm
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (141-0283)
Dodávateľ:  WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
Popis:   This sanitiser dispenser is suitable for use in cleanrooms.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (PLUM4282)
Dodávateľ:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Popis:   Efficient, environment-friendly and hygienic dispenser made from white plastic.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 25
  1  2  3  4  Ďalej 