Tlačiť
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl ≥98.0% for HPLC, for ion pair chromatography, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
2818-05EA 225.16 EUR
2818-05
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl ≥98.0% for HPLC, for ion pair chromatography, J.T.Baker®
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl
Vzorec: C₈H₁₇NaO₃S
Mw: 216,28 g/mol
Teplota tavenia: > 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007544
Číslo CAS: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/50/2300950.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (as C₈H₁₇SO₃Na) (by acidimetry) ≥98.0 %
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 250 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 240 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 230 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 220 nm ≤0.060
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 210 nm ≤0.080
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 200 nm ≤0.200
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs