Gadolinium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
12917.22EA
210.24
EUR
12917.22
12917.14
Gadolinium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Gadolinium(III) nitrate hydrate
Vzorec:
GdN₃O₉·5H₂O Mw: 433,34 g/mol Teplota tavenia: 92 °C Hustota: 2,406 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149730 Číslo CAS: 52788-53-1 EINECS: 233-437-2 OSN: 1477 ADR: 5.1,III |