Hydroxid sodný 20% (w/w) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1081401
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
87933.290EA
89.41
EUR
87933.290
Hydroxid sodný 20% (w/w) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1081401
Hydroxid sodný
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
NaOH Mw: 40 g/mol Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 9-10 °C Hustota: ∼1,22 g/ml Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1824 ADR: 8,II |