Tlačiť
Destičky do exikátoru
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
467-0101EA 28.13 EUR
467-0101 467-0102 467-0104 467-0100 467-0103
Destičky do exikátoru
Exsikátory Desky do exsikátorů
Porcelánové destičky do exikátoru. Středový otvor o průměru 20 mm, ostatní filtrační otvory o průměru 5 mm. Destičky jsou vhodné pro použití s jakýmkoli exikátorem s odpovídajícím průměrem.
Certifikácie: DIN 12911