Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Bulbs and Lenses for Magnifiers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (630-1221)
Dodávateľ:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis:   Lens, 2,5×, Ø: 132 mm
UOM:  1 * 1 items